4-Nitrobenzyl alkohol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
128520250 128521000
ACRO128520250EA 302 DKK
ACRO128520250 ACRO128521000
4-Nitrobenzyl alkohol 99%
4-Nitrobenzyl alkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Kogepunkt: 185 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 92…95 °C
Flammepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007376
CAS-nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %