2-Nitrobenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14 A15496.22 A15496.36
A15496.14EA 644 DKK
A15496.14 A15496.22 A15496.36
2-Nitrobenzylalkohol ≥97%
2-Nitrobenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 612-25-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00007186
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 270 °C
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007186
CAS-nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6