N-Ethyl-o-toluidin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43602.0100 8.43602.0500
8.43602.0100EA 589 DKK
8.43602.0100 8.43602.0500
N-Ethyl-o-toluidin for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Ethyl-o-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
Molekylvægt: 135.21 g/mol
Kogepunkt: 212…212.5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026695
CAS-nummer: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN nummer: 2754
ADR: 6.1 II