4-Methyl-m-phenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methyl-1,3-phenylendiamin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 222 DKK
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
4-Methyl-m-phenylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-m-phenylendiamin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekylvægt: 122.17 g/mol
Kogepunkt: 292
Smeltepunkt: 99
Massefylde: 1.045 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007804
CAS-nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN nummer: 1709
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C