3-Methyl-o-phenylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
305670050 305670010
ACRO305670050EA 889 DKK
ACRO305670050 ACRO305670010
3-Methyl-o-phenylendiamin 97%
3-Methyl-o-phenylendiamin
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58…63 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011589
CAS-nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown to dark brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %