4-Aminobenzylalkohol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
348240050 348240500
ACRO348240050EA 964 DKK
ACRO348240050 ACRO348240500
4-Aminobenzylalkohol 98%
4-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Kogepunkt: 169…171 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 60…63 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014782
CAS-nummer: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %