3-Methoxybenzylamin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L02054.06 L02054.14
L02054.06EA 595 DKK
L02054.06 L02054.14
3-Methoxybenzylamin ≥98%
3-Methoxybenzylamin
Purity: 98+% CAS No.: 5071-96-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1447182 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008115
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 230…231 °C
Massefylde: 1,066
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008115
CAS-nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III