3-Methoxybenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
170550100 170550250
ACRO170550100EA 648 DKK
ACRO170550100 ACRO170550250
3-Methoxybenzylamin 98%
3-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 140 °C (37 mmHg)
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00008115
CAS-nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %