3-Nitro-p-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
A12538.14 A12538.22
A12538.14EA 738 DKK
A12538.14 A12538.22
3-Nitro-p-toluidin ≥98%
3-Nitro-p-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 119-32-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 175°(347°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 638984 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007910
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 306
Smeltepunkt: 74…79 °C
Massefylde: 1.312
Flammepunkt: 175 °C (347 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007910
CAS-nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN nummer: 2660
ADR: 6.1 III