3-Nitro-p-toluidin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
127250250 127250050 127251000
ACRO127250250EA 436 DKK
ACRO127250250 ACRO127250050 ACRO127251000
3-Nitro-p-toluidin 97%
3-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Kogepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 74…78 °C
Massefylde: 1,312 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007910
CAS-nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN nummer: 2660
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Ochre to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
HPLC ≥96.0 %