2-Nitro-p-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13666.0E A13666.22 A13666.36
A13666.0EEA 3780 DKK
A13666.0E A13666.22 A13666.36
2-Nitro-p-toluidin ≥98%
2-Nitro-p-toluidin
Purity: 98+% CAS No.: 89-62-3 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 157°(314°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 169°/21mm Beilstein Reference: 879506 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007907
Formel: C₇H₈N₂O₂
Kogepunkt: 169 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 115…118 °C
Massefylde: 1,31
Flammepunkt: 157 °C (314 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007907
CAS-nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN nummer: 2660
ADR: 6.1,III