2-Nitro-p-toluidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 222 DKK
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidin 99%
2-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 169 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 112…115 °C
Flammepunkt: 157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007907
CAS-nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN nummer: 2660
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %