5-Nitro-o-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-5-nitroaniline, 2-Amino-4-nitrotoluene
A17726.0E A17726.22 A17726.36
A17726.0EEA 7590 DKK
A17726.0E A17726.22 A17726.36
5-Nitro-o-toluidin ≥98%
5-Nitro-o-toluidin
Purity: 98+% CAS No.: 99-55-8 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 879021 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007741
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Smeltepunkt: 105…108 °C
Massefylde: 1.365 g/cm³ (15 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007741
CAS-nummer: 99-55-8
EINECS: 202-765-8
UN nummer: 2660
ADR: 6.1 III