3-Nitro-o-toluidin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
152020250 152021000
ACRO152020250EA 427 DKK
ACRO152020250 ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidin 97%
3-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 305 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 87…91 °C
Massefylde: 0.33
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007731
CAS-nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN nummer: 2660
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %