p-Toluidin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
89630-100G 89630-500G
89630-100GEA 774 DKK
89630-100G 89630-500G
p-Toluidin, Supelco®
p-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Kogepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43 °C
Massefylde: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007906
CAS-nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN nummer: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&vid=b91c594bab10758721c830a0f7da73fad5c65d63&prid=web&clid=SAPDAM