p-Toluidin 99%, crystalline molten mass
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Toluidin
376352500 376350010 376350050 376350250
ACRO376352500EA 241 DKK
ACRO376352500 ACRO376350010 ACRO376350050 ACRO376350250
p-Toluidin 99%, crystalline molten mass
p-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107.16 g/mol
Kogepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 41…46 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007906
CAS-nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN nummer: 3451
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %