m-Toluidin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Toluidin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 279 DKK
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidin for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107.16 g/mol
Kogepunkt: 203
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0.98444 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 90
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007808
CAS-nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN nummer: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09614
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials