m-Toluidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Toluidin
A14058.0B
A14058.30
A14058.0BEA
1210
DKK
A14058.0B
A14058.30
m-Toluidin ≥99%
m-Toluidin
Purity: 99%
CAS No.: 108-44-1
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5670
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 635944
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007808
Formel:
C₇H₉N Molekylvægt: 107.16 g/mol Kogepunkt: 203…204 °C Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 0.992 Flammepunkt: 85 °C (185 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007808 CAS-nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN nummer: 1708 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,09614 |