m-Toluidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Toluidin
157870010 157870050
ACRO157870010EA 1140 DKK
ACRO157870010 ACRO157870050
m-Toluidin 99%
m-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107.16 g/mol
Kogepunkt: 203…204 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0.98 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007808
CAS-nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN nummer: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09614
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %