o-Toluidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Toluidin
A13602.0B A13602.0I A13602.30
A13602.0BEA 756 DKK
A13602.0B A13602.0I A13602.30
o-Toluidin ≥99%
o-Toluidin
Purity: 99% CAS No.: 95-53-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Unpleasant Melting Point: -24° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 741981 Merck Reference: 14,9536 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00007730
Formel: C₇H₉N
Molekylvægt: 107.16 g/mol
Kogepunkt: 199…200 °C
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.004
Flammepunkt: 85 °C (185 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007730
CAS-nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN nummer: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674