3-Aminoethylbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07334.0005 8.07334.0250
8.07334.0005EA 169 DKK
8.07334.0005 8.07334.0250
3-Aminoethylbenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Aminoethylbenzen
Formel: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008184
CAS-nummer: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN nummer: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 12,07371
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 200 - 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Refractive Index 1.5332 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.5 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (4.3 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Viscosity kinematic 2.40 mm2/s (23 °C)