p-Tolyl isothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Methylphenyl isothiocyanate
A11499.06
A11499.14
A11499.22
A11499.06EA
508
DKK
A11499.06
A11499.14
A11499.22
p-Tolyl isothiocyanat ≥97%
p-Tolyl isothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 622-59-3
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6345
Odour: Pungent
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 386032
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004813
Formel:
C₈H₇NS Molekylvægt: 149.22 g/mol Kogepunkt: 236…238 °C Smeltepunkt: 23…26 °C Flammepunkt: 107 °C (224 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004813 CAS-nummer: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN nummer: 2923 |