N,N-Dimethyl-m-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N,N,3-Trimethylaniline, 3-(Dimethylamino)toluene, N,N-Dimethyl-3-methylaniline, 3,N,N-Trimethylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 121-72-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: -15°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1422766
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00008305
Formel:
C₉H₁₃N Molekylvægt: 135.21 g/mol Kogepunkt: 212…215 °C Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 0.932 Flammepunkt: 85 °C (185 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008305 CAS-nummer: 121-72-2 EINECS: 204-495-6 UN nummer: 1708 ADR: 6.1 II |