2-iodbenzylalkohol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L15126.06 L15126.14
L15126.06EA 465 DKK
L15126.06 L15126.14
2-iodbenzylalkohol ≥99%
2-iodbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 5159-41-1 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2079487
Formel: C₇H₇IO
Molekylvægt: 234.04 g/mol
Kogepunkt: 145 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004610
CAS-nummer: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2