2'-iodacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
B25345.03
B25345.06
B25345.03EA
420
DKK
B25345.03
B25345.06
2'-iodacetophenon ≥98%
2'-iodacetophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-70-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 139-140°/12mm
Beilstein Reference: 2325078
MDL No.: MFCD00094998
Formel:
C₈H₇IO Molekylvægt: 246.05 g/mol Kogepunkt: 139…140 °C (12 mmHg) Massefylde: 1.746 Flammepunkt: 103 °C (218 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00094998 CAS-nummer: 2142-70-3 |