(4-iodphenyl)acetonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
L15119.03 L15119.06
L15119.03EA 845 DKK
L15119.03 L15119.06
(4-iodphenyl)acetonitril ≥97%
(4-iodphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 51628-12-7 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-54° Beilstein Reference: 1934479 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060306
Formel: C₈H₆IN
Molekylvægt: 243.05 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 52…54 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060306
CAS-nummer: 51628-12-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III