(3-iodphenyl)acetonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Iodobenzyl cyanide, 2-(3-Iodophenyl)acetonitrile
L15118.03
L15118.06
L15118.03EA
863
DKK
L15118.03
L15118.06
(3-iodphenyl)acetonitril ≥97%
(3-iodphenyl)acetonitril
Purity: 97%
CAS No.: 130723-54-5
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Flash Point:
Formel:
C₈H₆IN Molekylvægt: 243.05 g/mol Kogepunkt: 138 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 33…35 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040890 CAS-nummer: 130723-54-5 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |