(3-iodphenyl)acetonitril ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L15118.03 L15118.06
L15118.03EA 863 DKK
L15118.03 L15118.06
(3-iodphenyl)acetonitril ≥97%
(3-iodphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 130723-54-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 138°/12mm Beilstein Reference: 7350695 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00040890
Formel: C₈H₆IN
Kogepunkt: 138 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040890
CAS-nummer: 130723-54-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III