(2-iodphenyl)acetonitril 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Iodobenzyl cyanide, 2-(2-Iodophenyl)acetonitrile
L12767.03 L12767.06
L12767.03EA 353 DKK
L12767.03 L12767.06
(2-iodphenyl)acetonitril 96%
(2-iodphenyl)acetonitril
Purity: 96% CAS No.: 40400-15-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 139-140°/13mm Beilstein Reference: 2083106 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040888
Formel: C₈H₆IN
Molekylvægt: 243.05 g/mol
Kogepunkt: 139…140 °C (13 mmHg)
Massefylde: 1.750
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040888
CAS-nummer: 40400-15-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III