1-tert-Butyl-4-iodbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
L11603.03
L11603.06
L11603.03EA
633
DKK
L11603.03
L11603.06
1-tert-Butyl-4-iodbenzen ≥97%
1-tert-Butyl-4-iodbenzen
Purity: 97%
CAS No.: 35779-04-5
Molecular Formula: C10H13I
Formula Weight: 260.12
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1931810
MDL No.: MFCD00052339
Formel:
C₁₀H₁₃I Molekylvægt: 260.12 g/mol Kogepunkt: 243 °C Massefylde: 1.468 Flammepunkt: 106 °C (223 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052339 CAS-nummer: 35779-04-5 |