2-(Trifluormethyl)benzensulfonylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 776-04-5
Molecular Formula: C7H4ClF3O2S
Formula Weight: 244.62
Flash Point:
Formel:
C₇H₄ClF₃O₂S Kogepunkt: 133…135 °C (14 mmHg) Smeltepunkt: 22…24 °C Massefylde: 1,585 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051696 CAS-nummer: 776-04-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |