3-(Trifluormethyl)thiophenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
L07191.03
L07191.06
L07191.03EA
452
DKK
L07191.03
L07191.06
3-(Trifluormethyl)thiophenol ≥97%
3-(Trifluormethyl)thiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 937-00-8
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1943114
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041142
Formel:
C₇H₅F₃S Molekylvægt: 178.18 g/mol Kogepunkt: 71…72 °C (20 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041142 CAS-nummer: 937-00-8 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |