α,α,α-Trifluor-p-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 338 DKK
8.41244.0001 8.41244.0005
α,α,α-Trifluor-p-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Kogepunkt: 185
Smeltepunkt: 45…47 °C
Massefylde: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002363
CAS-nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C