α,α,α-Trifluor-p-cresol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
176440010 176440050 176440250
ACRO176440010EA 262 DKK
ACRO176440010 ACRO176440050 ACRO176440250
α,α,α-Trifluor-p-cresol 98%
α,α,α-Trifluor-p-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
Kogepunkt: 71,5…72 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 40…46 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002363
CAS-nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow-brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥97.5 %