α,α,α-Trifluor-m-cresol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
168470250 168471000
ACRO168470250EA 220 DKK
ACRO168470250 ACRO168471000
α,α,α-Trifluor-m-cresol 98+%
α,α,α-Trifluor-m-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
Molekylvægt: 162.11 g/mol
Kogepunkt: 178
Smeltepunkt: –1.8 °C
Massefylde: 1.33 g/cm³
Flammepunkt: 73
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002299
CAS-nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN nummer: 1760
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %