6-Fluor-m-cresol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
B20275.03 B20275.06
B20275.03EA 423 DKK
B20275.03 B20275.06
6-Fluor-m-cresol ≥97%
6-Fluor-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 63762-79-8 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5105 Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 2433017 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00190101
Formel: C₇H₇FO
Molekylvægt: 126.13 g/mol
Kogepunkt: 172…174 °C
Massefylde: 1.155
Flammepunkt: 67 °C (152 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190101
CAS-nummer: 63762-79-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 III