3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
H50345.03 H50345.06
H50345.03EA 2160 DKK
H50345.03 H50345.06
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol
CAS No.: 125903-81-3 Molecular Formula: C8H8F2O2 Formula Weight: 174.15 MDL No.: MFCD00236227
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236227
CAS-nummer: 125903-81-3