5-Fluor-2-methylanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25629.03
B25629.06
B25629.03EA
263
DKK
B25629.03
B25629.06
5-Fluor-2-methylanisol ≥98%
5-Fluor-2-methylanisol
Purity: 98%
CAS No.: 95729-22-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Refractive Index: 1.4940
Formel:
C₈H₉FO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00673008 CAS-nummer: 95729-22-9 |