4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
A13798.03 A13798.06
A13798.03EA 412 DKK
A13798.03 A13798.06
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin ≥98%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 393-11-3 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2650702 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014717
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 206.12 g/mol
Smeltepunkt: 125…128 °C
Massefylde: 1.752 g/cm³ (–123.15 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014717
CAS-nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III