2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
A14413.09 A14413.18 A14413.30
A14413.09EA 529 DKK
A14413.09 A14413.18 A14413.30
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 400-98-6 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 650808 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007155
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 206.12 g/mol
Smeltepunkt: 105…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007155
CAS-nummer: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III