4-Fluor-o-toluidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11609.06 A11609.14
A11609.06EA 442 DKK
A11609.06 A11609.14
4-Fluor-o-toluidin ≥97%
4-Fluor-o-toluidin
Purity: 97% CAS No.: 452-71-1 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Characteristic Boiling Point: 90-92°/16mm Beilstein Reference: 1931798 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007832
Formel: C₇H₈FN
Kogepunkt: 90…92 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 14 °C
Massefylde: 1,124
Flammepunkt: 87 °C (188 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007832
CAS-nummer: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III