α,α,α-Trifluor-p-toluidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
208910100 208910500
ACRO208910100EA 536 DKK
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluor-p-toluidin 99%
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Kogepunkt: 83 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 5…8 °C
Massefylde: 1,296 g/cm³
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064396
CAS-nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %