5-Fluor-o-toluidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
119460250 119461000
ACRO119460250EA 964 DKK
ACRO119460250 ACRO119461000
5-Fluor-o-toluidin 99%
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 98…100 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 38…40 °C
Massefylde: 1.13
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007764
CAS-nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown to purple Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %