3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
B24411.03 B24411.06
B24411.03EA 390 DKK
B24411.03 B24411.06
3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97% CAS No.: 69411-68-3 Molecular Formula: C7H5F4N Formula Weight: 179.12 Melting Point: 54-58° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00190120
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190120
CAS-nummer: 69411-68-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III