3-Fluor-o-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
B22764.06
B22764.14
B22764.06EA
336
DKK
B22764.06
B22764.14
3-Fluor-o-toluidin ≥98%
3-Fluor-o-toluidin
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Formel:
C₇H₈FN Molekylvægt: 125.15 g/mol Kogepunkt: 205 °C Smeltepunkt: 7 Massefylde: 1.099 Flammepunkt: 86 °C (186 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007760 CAS-nummer: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |