α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 209 DKK
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Kogepunkt: 187…193 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 5…6 °C
Massefylde: 1,303 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007797
CAS-nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN nummer: 2948
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %