2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 535-52-4
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Characteristic
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1950800
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007653
Formel:
C₇H₅F₄N Molekylvægt: 179.12 g/mol Kogepunkt: 210 °C Massefylde: 1.378 Flammepunkt: 70 °C (158 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007653 CAS-nummer: 535-52-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |