2-Fluor-p-toluidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
A16591.06
A16591.14
A16591.06EA
675
DKK
A16591.06
A16591.14
2-Fluor-p-toluidin ≥99%
2-Fluor-p-toluidin
Purity: 99%
CAS No.: 452-80-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 70-71°/7mm
Beilstein Reference: 2637578
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040975
Formel:
C₇H₈FN Molekylvægt: 125.15 g/mol Kogepunkt: 70…71 °C (7 mmHg) Smeltepunkt: 3 Massefylde: 1.108 Flammepunkt: 79 °C (174 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040975 CAS-nummer: 452-80-2 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |