α,α,α-Trifluor-o-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A15072.22
A15072.36
A15072.22EA
530
DKK
A15072.22
A15072.36
α,α,α-Trifluor-o-toluidin ≥98%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 88-17-5
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: -35 to -33°
Boiling Point: 67-68°/15mm
Beilstein Reference: 879494
UN No.: 2942
MDL No.: MFCD00007718
Formel:
C₇H₆F₃N Molekylvægt: 161.13 g/mol Kogepunkt: 67…68 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: –35…–33 °C Massefylde: 1.295 Flammepunkt: 65 °C (149 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007718 CAS-nummer: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN nummer: 2942 ADR: 6.1 III |