2-Fluorbenzylamin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
171940010 171940100 171940500
ACRO171940010EA 200 DKK
ACRO171940010 ACRO171940100 ACRO171940500
2-Fluorbenzylamin 96%
2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Kogepunkt: 73…75 °C (13 mmHg)
Massefylde: 1,09 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008107
CAS-nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥97.5 %